Kluczowe dokumenty
SAB1408668
Sigma-Aldrich
Anti-CHP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SLC9A1BP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHP(11261)
Opis ogólny
Gen ten koduje fosfoproteinę, która wiąże się z wymiennikiem Na+/H+ NHE1. Białko to służy jako niezbędny kofaktor, który wspiera fizjologiczną aktywność członków rodziny NHE i może odgrywać rolę w mitogennej regulacji NHE1. Białko wykazuje podobieństwo do kalcyneuryny B i kalmoduliny, a także jest endogennym inhibitorem aktywności kalcyneuryny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHP (NP_009167.1, 1 a.a. ~ 195 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGSRASTLLRDEELEEIKKETGFSHSQITRLYSRFTSLDKGENGTLSREDFQRIPELAINPLGDRIINAFFPEGEDQVNFRGFMRTLAHFRPIEDNEKSKDVNGPEPLNSRSNKLHFAFRLYDLDKDEKISRDELLQVLRMMVGVNISDEQLGSIADRTIQEADQDGDSAISFTEFVKVLEKVDVEQKMSIRFLH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)