Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1408660
Sigma-Aldrich
Anti-B3GNT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B3GAL-T8, B3GN-T3, B3GNT-3, HP10328, TMEM3, beta3Gn-T3
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B3GNT3(10331)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny beta-1,3-N-acetyloglukozaminylotransferaz. Enzym ten jest białkiem transbłonowym typu II i zawiera kotwicę sygnałową, która nie ulega rozszczepieniu. Preferuje substraty lakto-N-tetraozę i lakto-N-neotetraozę i bierze udział w biosyntezie łańcuchów poli-N-acetyloglukozaminy i biosyntezie struktury szkieletowej dimerycznego sialilu Lewisa a. Odgrywa dominującą rolę w biosyntezie ligandu L-selektyny, naprowadzaniu limfocytów i przemieszczaniu limfocytów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
B3GNT3 (AAH67423.1, 1 a.a. ~ 372 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKYLRHRRPNATLILAIGAFTLLLFSLLVSPPTCKVQEQPPAIPEALAWPTPPTRPAPAPCHANTSMVTHPDFATQPQHVQNFLLYRHCRHFPLLQDVPPSKCAQPVFLLLVIKSSPSNYVRRELLRRTWGRERKVRGLQLRLLFLVGTASNPHEARKVNRLLELEAQTHGDILQWDFHDSFFNLTLKQVLFLQWQETRCANASFVLNGDDDVFAHTDNMVFYLQDHDPGRHLFVGQLIQNVGPIRAFWSKYYVPEVVTQNERYPPYCGGGGFLLSRFTAAALRRAAHVLDIFPIDDVFLGMCLELEGLKPASHSGIRTSGVRAPSQHLSSFDPCFYRDLLLVHRFLPYEMLLMRDALNQPNLTCGNQTQIY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)