Kluczowe dokumenty
SAB1408421
Sigma-Aldrich
Anti-ADAMTS18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADAMTS21
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~135.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
This gene encodes a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) protein family. ADAMTS family members share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The protein encoded by this gene has a high sequence similarity to the protein encoded by gene ADAMTS16, another family member. It is thought to function as a tumor suppressor. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
ADAMTS18 (AAH63283.1, 1 a.a. ~ 1221 a.a) full-length human protein.
Sequence
MECALLLACAFPAAGSGPPRGLAGLGRVAKALQLCCLCCASVAAALASDSSSGASGLNDDYVFVTPVEVDSAGSYISHDILHNGRKKRSAQNARSSLHYRFSAFGQELHLELKPSAILSSHFIVQVLGKDGASETQKPEVQQCFYQGFIRNDSSSSVAVSTCAGLSGLIRTRKNEFLISPLPQLLAQEHNHSSPAGHHPHVLYKRTAEEKIQRYRGYPGSGRNYPGYSPSHIPHASQSRETEYHHRRLQKQHFCGRRKKYAPKPPTEDTYLRFDEYGSSGRPRRSAGKSQKGLNVETLVVADKKMVEKHGKGNVTTYILTVMNMVSGLFKDGTIGSDINVVVVSLILLEQEPGGLLINHHADQSLNSFCQWQSALIGKNGKRHDHAILLTGFDICSWKNEPCDTLGFAPISGMCSKYRSCTINEDTGLGLAFTIAHESGHNFGMIHDGEGNPCRKAEGNIMSPTLTGNNGVFSWSSCSRQYLKKFLSTPQAGCLVDEPKQAGQYKYPDKLPGQIYDADTQCKWQFGAKAKLCSLGFVKDICKSLWCHRVGHRCETKFMPAAEGTVCGLSMWCRQGQCVKFGELGPRPIHGQWSAWSKWSECSRTCGGGVKFQERHCNNPKPQYGGIFCPGSSRIYQLCNINPCNENSLDFRAQQCAEYNSKPFRGWFYQWKPYTKVEEEDRCKLYCKAENFEFFFAMSGKVKDGTPCSPNKNDVCIDGVCELVGCDHELGSKAVSDACGVCKGDNSTCKFYKGLYLNQHKANEYYPVVIIPAGARSIEIQELQVSSSYLAVRSLSQKYYLTGGWSIDWPGEFPFAGTTFEYQRSFNRPERLYAPGPTNETLVFEILMQGKNPGIAWKYALPKVMNGTPPATKRPAYTWSIVQSECSVSCGGGYINVKAICLRDQNTQVNSSFCSAKTKPVTEPKICNAFSCPAYWMPGEWSTCSKACAGGQQSRKIQCVQKKPFQKEEAVLHSLCPVSTPTQVQACNSHACPPQWSLGPWSQCSKTCGRGVRKRELLCKGSAAETLPESQCTSLPRPELQEGCVLGRCPKNSRLQWVASSWSECSATCGLGVRKREMKCSEKGFQGKLITFPERRCRNIKKPNLDLEETCNRRACPAHPVYNMVAGWYSLPWQQCTVTCGGGVQTRSVHCVQQGRPSSSCLLHQKPPVLRACNTNFCPAPEKREDPSCVDFFNWCHLVPQHGVCNHKFYGKQCCKSCTRKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)