Kluczowe dokumenty
SAB1408000
Sigma-Aldrich
Anti-GRHL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BOM, DFNA28, FLJ11172, FLJ13782, MGC149294, MGC149295, TFCP2L3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~71.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRHL2(79977)
Opis ogólny
Ziarnistogłowy czynnik transkrypcyjny 2 (GRHL2) koduje czynnik transkrypcyjny, który może działać jako homodimer lub jako heterodimer z GRHL1 lub GRHL3. Defekty w tym genie są przyczyną niesyndromicznej głuchoty czuciowo-nerwowej autosomalnej dominującej typu 28 (DFNA28). Ziarnistogłowy czynnik transkrypcyjny 2 (GRHL2) jest nabłonkowym czynnikiem regulacyjnym. GRHL2 jest homologiczny do Drosophila grainyhead. Gen GRHL2 znajduje się na ludzkim chromosomie 8q22.3.
Immunogen
GRHL2 (NP_079191.1, 1 a.a. ~ 625 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQESDNNKRLVALVPMPSDPPFNTRRAYTSEDEAWKSYLENPLTAATKAMMSINGDEDSAAALGLLYDYYKVPRDKRLLSVSKASDSQEDQEKRNCLGTSEAQSNLSGGENRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQYTLEATKSLRQKQGEGPMTYLNKGQFYAITLSETGDNKCFRHPISKVRSVVMVVFSEDKNRDEQLKYWKYWHSRQHTAKQRVLDIADYKESFNTIGNIEEIAYNAVSFTWDVNEEAKIFITVNCLSTDFSSQKGVKGLPLMIQIDTYSYNNRSNKPIHRAYCQIKVFCDKGAERKIRDEERKQNRKKGKGQASQTQCNSSSDGKLAAIPLQKKSDITYFKTMPDLHSQPVLFIPDVHFANLQRTGQVYYNTDDEREGGSVLVKRMFRPMEEEFGPVPSKQMKEEGTKRVLLYVRKETDDVFDALMLKSPTVKGLMEAISEKYGLPVEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLMEI
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GRHL2 produkowane u myszy zostało użyte w:
  • Immunofluorescencja
  • Western blotting
  • Ko-immunoprecypitacja
  • Immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Ziarnistogłowy czynnik transkrypcyjny 2 (GRHL2) hamuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne, które jest niezbędne do migracji komórek. Bierze udział w zamykaniu cewy nerwowej, morfogenezie nabłonka i tworzeniu barier podczas embriogenezy. Przyczynia się do kancerogenezy. GRHL2 reguluje plastyczność nabłonka w progresji gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grhl2 regulation of SPINT1 expression controls salivary gland development
Matsushita T, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 137(22) (2018)
Grainyhead-like 2 (GRHL 2) regulates epithelial plasticity in pancreatic cancer progression
Nishino H, et al.
Cancer Medicine, 6(11) (2017)
Novel androgen receptor co-regulator GRHL2 exerts both oncogenic and anti-metastatic functions in prostate cancer
Paltoglou S, et al.
Cancer Research, 137(22) (2017)
Bridging cancer biology with the clinic: relative expression of a GRHL2-mediated gene-set pair predicts breast cancer metastasis
Yang X, et al.
PLoS ONE, 8(2), e56195-e56195 (2013)
Grainyhead-like 2 in development and cancer
Ma L, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(5), 1010428317698375-1010428317698375 (2017)