Merck
SAB1407968
Sigma-Aldrich
Anti-ACBD4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ13322, FLJ90623, HMFT0700
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACBD4(79777)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the acyl-coenzyme A binding domain containing protein family. All family members contain the conserved acyl-Coenzyme A binding domain, which binds acyl-CoA thiol esters. They are thought to play roles in acyl-CoA dependent lipid metabolism. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACBD4 (NP_078998, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTEKESPEPDCQKQFQAAVSVIQNLPKNGSYRPSYEEMLRFYSYYKQATMGPCLVPRPGFWDPIGRYKWDAWNSLGKMSREEAMSAYITEMKLVAQKVIDTVPLGEVAEDMFGYFEPLYQVIPDMPRPPETFLRRVTGWKEQVVNGDVGAVSEPPCLPKEPAPPSPESHSPRDLDSEVFCDSLEQLEPELVWTEQRAASGGKRDPRNSPVPPTKKEGLRGSPPGPQELDVWLLGTVRALQESMQEVQARVQSLESMPRPPEQRPQPRPSARPWPLGLPGPALLFFLLWPFVVQWLFRMFRTQKR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1