Kluczowe dokumenty
SAB1407780
Sigma-Aldrich
Anti-MCOLN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ML4, MLIV, MST080, MSTP080, TRP-ML1, TRPM-L1, TRPML1
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCOLN1(57192)
Immunogen
MCOLN1 (NP_065394.1, 1 a.a. ~ 580 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTAPAGPRGSETERLLTPNPGYGTQAGPSPAPPTPPEEEDLRRRLKYFFMSPCDKFRAKGRKPCKLMLQVVKILVVTVQLILFGLSNQLAVTFREENTIAFRHLFLLGYSDGADDTFAAYTREQLYQAIFHAVDQYLALPDVSLGRYAYVRGGGDPWTNGSGLALCQRYYHRGHVDPANDTFDIDPMVVTDCIQVDPPERPPPPPSDDLTLLESSSSYKNLTLKFHKLVNVTIHFRLKTINLQSLINNEIPDCYTFSVLITFDNKAHSGRIPISLETQAHIQECKHPSVFQHGDNSFRLLFDVVVILTCSLSFLLCARSLLRGFLLQNEFVGFMWRQRGRVISLWERLEFVNGWYILLVTSDVLTISGTIMKIGIEAKNLASYDVCSILLGTSTLLVWVGVIRYLTFFHNYNILIATLRVALPSVMRFCCCVAVIYLGYCFCGWIVLGPYHVKFRSLSMVSECLFSLINGDDMFVTFAAMQAQQGRSSLVWLFSQLYLYSFISLFIYMVLSLFIALITGAYDTIKHPGGAGAEESELQAYIAQCQDSPTSGKFRRGSGSACSLLCCCGRDPSEEHSLLVN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Systematic screens for proteins that interact with the mucolipidosis type IV protein TRPML1.
Spooner E, et.al.
PLoS ONE, 8, e56780-e56780 (2013)
The lysosomal Ca2+ release channel TRPML1 regulates lysosome size by activating calmodulin.
Cao Q, et.al.
The Journal of Biological Chemistry, 292, 8424-8435 (2017)
Loss of TRPML1 promotes production of reactive oxygen species: is oxidative damage a factor in mucolipidosis type IV?
Coblentz J, et.al.
The Biochemical Journal, 457, 361-368 (2014)
Regulation of TRPML1 function.
Waller-Evans H and Lloyd-Evans E
Biochemical Society Symposium, 43, 442-446 (2015)
Shun Li et al.
Nature communications, 10(1), 1693-1693 (2019-04-14)
Autophagy maintains homeostasis and is induced upon stress. Yet, its mechanistic interaction with oncogenic signaling remains elusive. Here, we show that in BRAFV600E-melanoma, autophagy is induced by BRAF inhibitor (BRAFi), as part of a transcriptional program coordinating lysosome biogenesis/function, mediated