Merck
SAB1407701
Sigma-Aldrich
Anti-SELS, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AD-015, ADO15, MGC104346, MGC2553, SBBI8, SEPS1, VIMP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELS(55829)
Opis ogólny
This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3′ UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. Studies suggest that this protein may regulate cytokine production, and thus play a key role in the control of the inflammatory response. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SELS (NP_060915.2, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERQEESLSARPALETEGLRFLHTTVGSLLATYGWYIVFSCILLYVVFQKLSARLRALRQRQLDRAAAAVEPDVVVKRQEALAAARLKMQEELNAQVEKHKEKLKQLEEEKRRQKIEMWDSMQEGKSYKGNAKKPQEEDSPGPSTSSVLKRKSDRKPLRGGGYNPLSGEGGGACSWRPGRRGPSSGG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1