Kluczowe dokumenty
SAB1407541
Sigma-Aldrich
Anti-TREM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TREM-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TREM1(54210)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reakcje zapalne, w których pośredniczą monocyty/makrofagi i neutrofile, mogą być stymulowane przez różne receptory, w tym receptory 7-przekaźnikowe związane z białkiem G (np. FPR1; MIM 136537), receptory Fc (patrz MIM 146790), CD14 (MIM 158120) i receptory Toll-podobne (np. TLR4; MIM 603030) oraz receptory cytokin (np. IFNGR1; MIM 107470). Zaangażowanie tych receptorów może również pobudzić komórki szpikowe do reagowania na inne bodźce. Komórki mieloidalne wyrażają receptory należące do nadrodziny Ig, takie jak TREM1, lub do nadrodziny lektyn typu C. W zależności od ich przezbłonowej i cytoplazmatycznej struktury sekwencji, receptory te pełnią funkcje aktywujące (np. KIR2DS1; MIM 604952) lub hamujące (np. KIR2DL1; MIM 604936).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
TREM1 (NP_061113.1, 1 a.a. ~ 234 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRKTRLWGLLWMLFVSELRAATKLTEEKYELKEGQTLDVKCDYTLEKFASSQKAWQIIRDGEMPKTLACTERPSKNSHPVQVGRIILEDYHDHGLLRVRMVNLQVEDSGLYQCVIYQPPKEPHMLFDRIRLVVTKGFSGTPGSNENSTQNVYKIPPTTTKALCPLYTSPRTVTQAPPKSTADVSTPDSEINLTNVTDIIRVPVFNIVILLAGGFLSKSLVFSVLFAVTLRSFVP
Działania biochem./fizjol.
Receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych typu 1 (TREML1) wiąże się z transbłonową cząsteczką adaptorową zwaną białkiem aktywującym DNAX o masie 12 kDa (DAP12). TREM1 indukuje mobilizację wapnia i wyzwala wydzielanie prozapalnych chemokin i cytokin.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Bouchon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(10), 4991-4995 (2000-05-09)
We have identified new activating receptors of the Ig superfamily expressed on human myeloid cells, called TREM (triggering receptor expressed on myeloid cells). TREM-1 is selectively expressed on blood neutrophils and a subset of monocytes and is up-regulated by bacterial