Merck
SAB1407317
Sigma-Aldrich
Anti-SRPK3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC102944, MSSK1, STK23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRPK3(26576)
Immunogen
SRPK3 (NP_055185.2, 1 a.a. ~ 567 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSASTGGGGDSGGSGGSSSSSQASCGPESSGSELALATPVPQMLQGLLGSDDEEQEDPKDYCKGGYHPVKIGDVFNGRYHVVRKLGWGHFSTVWLCWDIQRKRFVALKVVKSAGHYTETAVDEIKLLKCVRDSDPSDPKRETIVQLIDDFRISGVNGVHVCMVLEVLGHQLLKWIIKSNYQGLPVPCVKSIVRQVLHGLDYLHTKCKIIHTDIKPENILLCVGDAYIRRLAAEATEWQQAGAPPPSRSIVSTAPQEVLQTGKLSKNKRKKMRRKRKQQKRLLEERLRDLQRLEAMEAATQAEDSGLRLDGGSGSTSSSGCHPGGARAGPSPASSSPAPGGGRSLSAGSQTSGFSGSLFSPASCSILSGSSNQRETGGLLSPSTPFGASNLLVNPLEPQNADKIKIKIADLGNACWVHKHFTEDIQTRQYRAVEVLIGAEYGPPADIWSTACMAFELATGDYLFEPHSGEDYSRDEDHIAHIVELLGDIPPAFALSGRYSREFFNRRGELRHIHNLKHWGLYEVLMEKYEWPLEQATQFSAFLLPMMEYIPEKRASAADCLQHPWLNP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1