Kluczowe dokumenty
HPA023626
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 6 (ITGB6) Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-integrin, beta 6
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Anti-ITGB6 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RGDCVCGKCVCTNPGASGPTCERCPTCGDPCNSKRSCIECHLSAAGQAREECVDKCKLAGATISEEEDFSKDGSVSCSLQGENECLITFLITTDNEGKTIIHSI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB6(3694)
Opis ogólny
Podjednostka β 6 integryny (ITGB6) jest podjednostką β integryny αvβ6, która jest heterodimeryczną glikoproteiną rozprzestrzeniającą błonę. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q24.2. ITGB6 ulega ekspresji wyłącznie w komórkach nabłonkowych podczas embriogenezy.
Immunogen
integryna, beta 6 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ITGB6 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.[1]
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka integryny β 6 (ITGB6) przyczynia się do patogenezy raka jelita grubego (CRC) poprzez aktywację utajonego transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ) i utrzymanie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT), w którym pośredniczy TGFβ. Dlatego ITGB6 może być stosowany jako marker CRC w surowicy. Zwiększoną ekspresję ITGB6 zaobserwowano w różnych procesach wymagających przebudowy tkanek, takich jak gojenie się ran, zwłóknienie i rak. Mutacja genu ITGB6 prowadzi do rozwoju autosomalnej recesywnej niedoskonałości amelogenezy,[1] łysienia, zapalenia przyzębia i rozedmy płuc. Delecja genu powoduje dysfunkcję płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70079
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan Bengs et al.
International journal of cancer, 145(3), 678-685 (2019-01-18)
Colorectal cancer (CRC) is one of the leading causes of cancer-related deaths worldwide and the need for novel biomarkers and therapeutic strategies to improve diagnosis and surveillance is obvious. This study aims to identify β6 -integrin (ITGB6) as a novel
Shinichi Takatsuki et al.
American journal of medical genetics. Part A, 152A(4), 1020-1025 (2010-04-02)
Owing to the large size of chromosome 2, partial monosomy of the long arm of this chromosome gives rise to many specific phenotypes. We report on a 2-month-old girl with an interstitial deletion of 2q24.2q24.3, which was confirmed by microarray-based
Amelia Meecham et al.
Gene: X, 5, 100023-100023 (2020-06-19)
Integrin αvβ6 is a membrane-spanning heterodimeric glycoprotein involved in wound healing and the pathogenesis of diseases including fibrosis and cancer. Therefore, it is of great clinical interest for us to understand the molecular mechanisms of its biology. As the limiting
Jintao Yu et al.
American journal of cancer research, 14(5), 2608-2625 (2024-06-11)
The immune escape of colon cancer and its role in the response to immunotherapies such as PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors have long been of great interest. The positive outcomes of immunotherapy are limited by the immunosuppressive nature of the tumor microenvironment.
Masataka Yokode et al.
British journal of cancer, 130(9), 1552-1560 (2024-03-10)
No specific biomarker for immune checkpoint inhibitor (ICI)-induced colitis has been established. Previously, we identified anti-integrin αvβ6 autoantibodies in >90% of patients with ulcerative colitis (UC). Given that a subset of ICI-induced colitis is similar to UC, we aimed to