Kluczowe dokumenty
SAB1407105
Sigma-Aldrich
Anti-EMILIN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp586M121, EMILIN, EMILIN-1, gp115
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMILIN1(11117)
Opis ogólny
Gen ten koduje glikoproteinę macierzy zewnątrzkomórkowej, która charakteryzuje się N-końcową domeną interfejsu mikrofibryli, zwiniętą domeną alfa-helikalną, domeną kolagenową i C-końcową globularną domeną C1q. Kodowane białko wiąże się z elastycznymi włóknami na styku elastyny i mikrofibryli i może odgrywać rolę w rozwoju elastycznych tkanek, w tym dużych naczyń krwionośnych, skóry właściwej, serca i płuc. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EMILIN1 (AAH07530.1, 1 a.a. ~ 347 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADLGATKDRIISEINRLQQEATEHATESEERFRGLEEGQAQAGQCPSLEGRLGRLEGVCERLDTVAGGLQGLREGLSRHVAGLWAGLRETNTTSQMQAALLEKLVGGQAGLGRRLGALNSSLQLLEDRLHQLSLKDLTGEGTKGPAGEAGPPGPPGLQGPPGPAGPPGSPGKDGQEGPIGPPGPQGEQGVEGAPAAPVPQVAFSAALSLPRSEPGTVPFDRVLLNDGGYYDPETGVFTAPLAGRYLLSAVLTGHRHEKVEAVLSRSNQGVARVDSGGYEPEGLENKPVAESQPSPGTLGVFSLILPLQAGDTVCVDLVMGQLAHSEEPLTIFSGALLYGDPELEHA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)