SAB1406554
Anti-TRH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC125964, MGC125965
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRH(7200)
Immunogen
Sekwencja
MPGPWLLALALTLNLTGVPGGRAQPEAAQQEAVTAAEHPGLDDFLRQVERLFLRENIQRLQGDQGEHSASQIFQSDWLSKRQHPGKREEEEGVEEEGGAVGPHKRQHPGRREDEASWSVDVTQHKRQHPGRRSPWLAYAVPKRQHPGRRLADPKAQRSWEEEEEEREEDLMPEKRQHPGKRALGGPCGPQGAYGQAGLLLLDDLSRSQGAEEKRQHPGRRAAWVREPLEE
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)