Kluczowe dokumenty
SAB1406291
Sigma-Aldrich
Anti-PRF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLH2, HPLH2, MGC65093, P1, PFN1, PFP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRF1(5551)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wykazuje strukturalne i funkcjonalne podobieństwo do składnika dopełniacza 9 (C9). Podobnie jak C9, białko to tworzy kanaliki transmembranowe i jest zdolne do niespecyficznej lizy różnych komórek docelowych. Białko to jest jednym z głównych białek cytolitycznych granulek cytolitycznych i wiadomo, że jest kluczową cząsteczką efektorową dla cytolizy komórek T i komórek naturalnych zabójców. Defekty tego genu powodują rodzinną hemofagocytarną limfohistiocytozę typu 2 (HPLH2), rzadkie i śmiertelne autosomalne recesywne zaburzenie wczesnego dzieciństwa. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRF1 (NP_005032.2, 1 a.a. ~ 555 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAARLLLLGILLLLLPLPVPAPCHTAARSECKRSHKFVPGAWLAGEGVDVTSLRRSGSFPVDTQRFLRPDGTCTLCENALQEGTLQRLPLALTNWRAQGSGCQRHVTRAKVSSTEAVARDAARSIRNDWKVGLDVTPKPTSNVHVSVAGSHSQAANFAAQKTHQDQYSFSTDTVECRFYSFHVVHTPPLHPDFKRALGDLPHHFNASTQPAYLRLISNYGTHFIRAVELGGRISALTALRTCELALEGLTDNEVEDCLTVEAQVNIGIHGSISAEAKACEEKKKKHKMTASFHQTYRERHSEVVGGHHTSINDLLFGIQAGPEQYSAWVNSLPGSPGLVDYTLEPLHVLLDSQDPRREALRRALSQYLTDRARWRDCSRPCPPGRQKSPRDPCQCVCHGSAVTTQDCCPRQRGLAQLEVTFIQAWGLWGDWFTATDAYVKLFFGGQELRTSTVWDNNNPIWSVRLDFGDVLLATGGPLRLQVWDQDSGRDDDLLGTCDQAPKSGSHEVRCNLNHGHLKFRYHARCLPHLGGGTCLDYVPQMLLGEPPGNRSGAVW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)