Kluczowe dokumenty
SAB1406017
Sigma-Aldrich
Anti-IL1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Cytokina ta jest wytwarzana przez aktywowane makrofagi jako proproteina, która jest proteolitycznie przetwarzana do postaci aktywnej przez kaspazę 1 (CASP1/ICE). Cytokina ta jest ważnym mediatorem odpowiedzi zapalnej i bierze udział w różnych czynnościach komórkowych, w tym w proliferacji, różnicowaniu i apoptozie komórek. Stwierdzono, że indukcja cyklooksygenazy-2 (PTGS2/COX2) przez tę cytokinę w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) przyczynia się do nadwrażliwości na ból zapalny. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL1B (AAH08678.1, 1 a.a. ~ 269 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAEVPELASEMMAYYSGNEDDLFFEADGPKQMKCSFQDLDLCPLDGGIQLRISDHHYSKGFRQAASVVAMDKLRKMLVPCPQTFQENDLSTFFPFIFEEEPIFFDTWDNEAYVHDAPVRSLNCTLRDSQKSLVMSGPYELKALHLQGQDMEQVVFSMSFVQGEESNDKIPVALGLKEKNLYLSCVLKDDKPTLQLESVDPKNYPKKKMEKRFVFNKIEINNKLEFESAQFPNWYISTSQAENMPVFLGGTKGGQDITDFTMQFVSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)