Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405460
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA5(308)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny aneksyny zależnych od wapnia białek wiążących fosfolipidy, z których niektóre są zaangażowane w zdarzenia związane z błoną wzdłuż szlaków egzocytotycznych i endocytotycznych. Aneksyna 5 jest białkiem hamującym fosfolipazę A2 i kinazę białkową C o aktywności kanału wapniowego i potencjalnej roli w transdukcji sygnału komórkowego, zapaleniu, wzroście i różnicowaniu. Aneksyna 5 została również opisana jako łożyskowe białko przeciwzakrzepowe I, naczyniowy antykoagulant alfa, endoneksyna II, lipokortyna V, białko łożyskowe 4 i kotwica CII. Gen obejmuje 29 kb zawierający 13 eksonów i koduje pojedynczy transkrypt o masie około 1,6 kb oraz produkt białkowy o masie cząsteczkowej około 35 kDa (dostarczony przez RefSeq).
Immunogen
ANXA5 (NP_001145.1, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)