Kluczowe dokumenty
SAB1405052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANAPC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APC2, RP11-350O14.5
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANAPC2(29882)
Opis ogólny
Duży kompleks białkowy, określany jako kompleks promujący anafazę (APC) lub cyklosom, promuje przejście metafaza-anafaza poprzez ubikwitynację swoich specyficznych substratów, takich jak cykliny mitotyczne i inhibitor anafazy, które są następnie degradowane przez proteasom 26S. Badania biochemiczne wykazały, że APC kręgowców zawiera osiem podjednostek. Skład APC jest wysoce konserwatywny w organizmach od drożdży do ludzi. Produkt tego genu jest składnikiem kompleksu i wykazuje podobieństwo sekwencji do niedawno zidentyfikowanej rodziny białek zwanych kullinami, które mogą być również zaangażowane w degradację za pośrednictwem ubikwityny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ANAPC2 (NP_037498, 716 a.a. ~ 822 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IEEERPQDRDNMVLIDSDDESDSGMASQADQKEEELLLFWTYIQAMLTNLESLSLDRIYNMLRMFVTGPALAEIDLQELQGYLQKKVRDQQLVYSAGVYRLPKNCS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)