Kluczowe dokumenty
SAB1404944
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DKK1 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKK-1, SK
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKK1(22943)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny dickkopf. Jest to wydzielane białko z dwoma regionami bogatymi w cysteinę i jest zaangażowane w rozwój embrionalny poprzez hamowanie szlaku sygnałowego WNT. Podwyższony poziom DKK1 w osoczu szpiku kostnego i krwi obwodowej jest związany z obecnością osteolitycznych zmian kostnych u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DKK1 (AAH01539.1, 1 a.a. ~ 266 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MMALGAAGATRVSVAMVAAALGGHPLLGVSATLNSVLNSNAIKNLPPPLGGAAGHPGSAVSAAPGILYPGGNKYQTIDNYQPYPCAEDEECGTDEYCASPTRGGDAGVQICLACRKRRKRCMRHAMCCPGNYCKNGICVSSDQNHFRGEIEETITESFGNDHSTLDGYSRRTTLSSKMYHTTGQEGSVCLRSSDCASGLCCARHFWSKICKPVLKGQVCTKHRRKGSHGLEIFQRCYCGEGLSCRIQKDHHQASNSSRLHTCQRH.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irem Sahver Isgor et al.
Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology (2022-08-16)
Multiple Myeloma (MM) and Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), the precursor condition of MM, are plasma cell neoplasms. The evolution of the treatment for MM in recent years has dramatically improved the outcome for these patients. Currently, multidisciplinary studies