Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1404509
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBTF antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NOR-90, UBF
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBTF(7343)
Opis ogólny
Upstream binding factor (UBF) jest czynnikiem transkrypcyjnym wymaganym do ekspresji 18S, 5.8S i 28S rybosomalnego RNA, wraz z SL1 (kompleks TBP (MIM 600075) i wielu czynników związanych z TBP lub ′TAF′). U człowieka występują dwa polipeptydy UBF o masie 94 i 97 kD (Bell i in., 1988 [PubMed 3413483]). UBF jest fosfoproteiną jąderkową z domenami wiążącymi DNA i transaktywującymi. Specyficzne dla sekwencji wiązanie DNA z rdzeniem i elementami kontrolnymi ludzkiego promotora rRNA odbywa się za pośrednictwem kilku skrzynek HMG (Jantzen i in., 1990 [PubMed 2330041]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
UBTF (NP_055048, 551 a.a. ~ 650 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPAATNSSKKMKFQGEPKKPPMNGYQKFSQELLSNGELNHLPLKERMVEIGSRWQRISQSQKEHYKKLAEEQKQYKVHLDLWVKSLSPQDRAAYKEYIS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)