Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
SAB1404425
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STX1A antibody produced in mouse
clone 1B11-1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HPC-1, STX1, p35-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B11-1A8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX1A(6804)
Opis ogólny
Synaptic vesicles store neurotransmitters that are released during calcium-regulated exocytosis. The specificity of neurotransmitter release requires the localization of both synaptic vesicles and calcium channels to the presynaptic active zone. Syntaxins function in this vesicle fusion process. Syntaxins also serve as a substrate for botulinum neurotoxin type C, a metalloprotease that blocks exocytosis and has high affinity for a molecular complex that includes the alpha-latrotoxin receptor (MIM 600565) which produces explosive exocytosis (Zhang et al., 1995 [PubMed 7622072]).[supplied by OMIM
Immunogen
STX1A (AAH03011.1, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKDRTQELRTAKDSDDDDDVAVTVDRDRFMDEFFEQVEEIRGFIDKIAENVEEVKRKHSAILASPNPDEKTKEELEELMSDIKKTANKVRSKLKSIEQSIEQEEGLNRSSADLRIRKTQHSTLSRKFVEVMSEYNATQSDYRERCKGRIQRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIFASGIIMDSSISKQALSEIETRHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQTMWRGPCLTPRRPSSTRARRAGRKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1