Kluczowe dokumenty
SAB1404160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAEP antibody produced in mouse
clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GD, GdA, GdF, GdS, MGC138509, MGC142288, PAEG, PP14
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAEP(5047)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem nadrodziny lipokalin jądra, której członkowie mają stosunkowo niskie podobieństwo sekwencji, ale mają wysoce zachowaną strukturę egzonu/intronu i trójwymiarowe składanie białek. Większość lipokalin jest skupiona na długim ramieniu chromosomu 9. Kodowana glikoproteina była wcześniej określana jako alfa-2-globulina endometrium związana z ciążą, białko łożyskowe 14 i glikodelina, ale została oficjalnie nazwana białkiem endometrium związanym z progestagenem. Trzy różne formy, z identycznymi szkieletami białkowymi, ale różnymi profilami glikozylacji, znajdują się w płynie owodniowym, płynie pęcherzykowym i osoczu nasiennym układu rozrodczego. Glikoproteiny te odgrywają różne i istotne role w regulacji środowiska macicy odpowiedniego dla ciąży oraz w czasie i występowaniu odpowiedniej sekwencji zdarzeń w procesie zapłodnienia. Zaobserwowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu w tym locus, ale określono pełną długość tylko dwóch, z których każdy koduje to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAEP (NP_002562, 53 a.a. ~ 162 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NLEIVLHRWENNSCVEKKVLGEKTENPKKFKINYTVANEATLLDTDYDNFLFLCLQDTTTPIQSMMCQYLARVLVEDDEIMQGFIRAFRPLPRHLWYLLDLKQMEEPCRF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)