Kluczowe dokumenty
SAB1403953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTR2B antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5-HT(2B), 5-HT2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.82 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR2B(3357)
Opis ogólny
Rozpoznano wiele podtypów receptorów neuroprzekaźników serotoninowych o wielu funkcjach fizjologicznych. Receptory 5-HT-2 pośredniczą w wielu centralnych i obwodowych fizjologicznych funkcjach serotoniny. Efekty sercowo-naczyniowe obejmują skurcz naczyń krwionośnych i zmiany kształtu płytek krwi; efekty ośrodkowego układu nerwowego obejmują uwrażliwienie neuronów na bodźce dotykowe i pośredniczenie w halucynogennych efektach halucynogenów fenyloizopropyloaminowych.[dostarczane przez OMIM
Immunogen
HTR2B (AAH63123.1, 199 a.a. ~ 359 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VDNPNNITCVLTKERFGDFMLFGSLAAFFTPLAIMIVTYFLTIHALQKKAYLVKNKPPQRLTWLTVSTVFQRDETPCSSPEKVAMLDGSRKDKALPNSGDETLMRRTSTIGKKSVQTISNEQRASKVLGIVFFLFLLMWCPFFITNITLVLCDSCNQTTLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)