Kluczowe dokumenty
SAB1403145
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAAO antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
3-HAO, HAO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAAO(23498)
Opis ogólny
3,4-dioksygenaza 3-hydroksyantranilanowa jest monomerycznym białkiem cytozolowym należącym do rodziny wewnątrzcząsteczkowych dioksygenaz zawierających żelazo niehemowe. Jest szeroko rozpowszechniona w narządach obwodowych, takich jak wątroba i nerki, a także występuje w niewielkich ilościach w ośrodkowym układzie nerwowym. HAAO katalizuje syntezę kwasu chinolinowego (QUIN) z kwasu 3-hydroksyantranilowego. QUIN jest ekscytotoksyną, w której toksyczności pośredniczy jej zdolność do aktywacji receptorów glutaminianu N-metylo-D-asparaginianu. Zwiększony poziom QUIN w mózgu może uczestniczyć w patogenezie zaburzeń neurologicznych i zapalnych. Sugeruje się, że HAAO odgrywa rolę w zaburzeniach związanych ze zmienionym poziomem QUIN w tkankach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HAAO (AAH29510.1, 97 a.a. ~ 196 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ANTVGLVVERRRLETELDGLRYYVGDTMDVLFEKWFYCKDLGTQLAPIIQEFFSSEQYRTGKPIPDQLLKEPPFPLSTRSIMEPMSLDAWLDSHHRELQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)