Kluczowe dokumenty
SAB1403024
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRSP3 antibody produced in mouse
clone 4H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRSP130, CRSP133, CRSP3, DKFZp434H0117, DRIP130, SUR2
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED23(9439)
Opis ogólny
Aktywacja transkrypcji genów jest wieloetapowym procesem, który jest wyzwalany przez czynniki rozpoznające miejsca wzmocnienia transkrypcji w DNA. Czynniki te współpracują z koaktywatorami, aby kierować inicjacją transkrypcji przez aparat polimerazy RNA II. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu CRSP (kofaktor wymagany do aktywacji SP1), który wraz z TFIID jest wymagany do skutecznej aktywacji przez SP1. Białko to jest również składnikiem innych kompleksów wielopodjednostkowych, np. białek związanych z receptorem hormonu tarczycy (TR), które oddziałują z TR i ułatwiają funkcję TR na szablonach DNA w połączeniu z czynnikami inicjującymi i kofaktorami. Białko to działa również jako supresor przerzutów. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRSP3 (NP_004821, 531 a.a. ~ 630 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LTVHAKMSLIHSIATRVIKLAHAKSSVALAPALVETYSRLLVYMEIESLGIKGFISQLLPTVFKSHAWGILHTLEMFSYRMHHIQPHYRVQLLSHLHTL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)