Kluczowe dokumenty
SAB1402981
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM10 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DXS8237E, GPATC9, GPATCH9, KIAA0122, MGC1132, MGC997, ZRANB5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
klon:
2F12, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM10(8241)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene contains RNA recognition motif found in a variety of RNA binding proteins, including various hnRNP proteins, proteins implicated in regulation of alternative splicing, and protein components of snRNPs. In vitro studies showed that the rat homolog bound to RNA homopolymers, with a preference for G and U polyribonucleotides. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23, and its 3′ end lies within 20 kb upstream of UBE1. Two transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
RBM10 (NP_690595.1, 123 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QKVSMHYSDPKPKINEDWLCNKCGVQNFKRREKCFKCGVPKSEAEQKLPLGTRLDQQTLPLGGRELSQGLLPLPQPYQAQGVLASQALSQGSEPSSENANDTIILRNL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)