Merck
ABC102
Przeciwciało anty-CCN1/CYR61
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein CYR61, CCN family member 1, Cysteine-rich angiogenic inducer 61, Insulin-like growth factor-binding protein 10, IBP-10, IGF-binding protein 10, IGFBP-10, Protein GIG1
Wybierz wielkość
100 μG
2120,00 zł
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 stycznia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-CCN1/CYR61, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CYR61(3491)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1402816ABS1627ABS1628
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
neutralization: suitable, western blot: suitable
technique(s)
neutralization: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... CYR61(3491)
Gene Information
human ... CYR61(3491)
Gene Information
human ... CTGF(1490)
Gene Information
human ... CTGF(1490)
clone
polyclonal
clone
3C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CCN1/CYR61 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło CCN1/CYR61 w ludzkiej tkance nerkowej.
Wykryj CCN1/CYR61 za pomocą tego przeciwciała anty-CCN1/CYR61 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, IHC(P).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę CTCK: CCN1/CYR61
General description
CCN1 (cysteine-rich 61 lub CYR61), wszechobecny czynnik angiogenny, jest członkiem rodziny CNN, która obejmuje również CTGF, WISP-1, WISP-2 i WISP-3. Jest to białko wielodomenowe, zawierające po jednej domenie CTCK, IGFBP, TSP typu 1 i VWFC. CCN1 jest związany z macierzą zewnątrzkomórkową i działa jako ligand dla receptorów integrynowych. Ulega ekspresji w odpowiedzi na stymulację czynnikiem wzrostu i pośredniczy w różnych procesach komórkowych, w tym adhezji komórek, migracji, proliferacji, angiogenezie, przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej i rozwoju łożyska. Wcześniejsze badania wskazywały, że może on również odgrywać rolę w gojeniu się ran poprzez wpływ na ekspresję genów wymaganych w tym procesie, takich jak TIMP1, PAI-1, VEGA-A, VEGA-C, MMP1, MMP3 i uPA. CCN1 jest również powiązany z rakiem piersi.
Zaobserwowano ~53 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 42 kDa, ale może być obserwowana przy wyższych masach cząsteczkowych z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować fragment degradacyjny o masie ~15 kDa. (Rother et al., 2010)
Immunogen
Epitop: Domena CTCK
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie CTCK ludzkiego CCN1/CYR61.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James Hutchenreuther et al.
Cancer research communications, 4(2), 556-570 (2024-02-16)
Melanoma is the leading cause of skin cancer-related death. As prognosis of patients with melanoma remains problematic, identification of new therapeutic targets remains essential. Matricellular proteins are nonstructural extracellular matrix proteins. They are secreted into the tumor microenvironment to coordinate
Weihua Li et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 3359-3364 (2015-06-06)
MicroRNAs (miRNAs) are known to regulate the expression of a variety of genes, which are important in the development of several types of tumor, including Ewing's sarcoma (ES), at the post‑transcriptional level. Although previous studies have identified that the expression
Metformin improves tendon degeneration by blocking translocation of HMGB1 and suppressing tendon inflammation and senescence in aging mice.
Zhang, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 41, 1162-1176 (2023)
Tanguy Lechertier et al.
Nature communications, 11(1), 2810-2810 (2020-06-06)
The overexpression of the protein tyrosine kinase, Focal adhesion kinase (FAK), in endothelial cells has implicated its requirement in angiogenesis and tumour growth, but how pericyte FAK regulates tumour angiogenesis is unknown. We show that pericyte FAK regulates tumour growth