Kluczowe dokumenty
SAB1402974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMET antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARP, MANF, MGC142148, MGC142150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARMET(7873)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym (ER) i golgim, a także jest wydzielane. Zmniejszenie ekspresji tego genu zwiększa podatność na śmierć wywołaną stresem ER i promuje proliferację komórek. Początkowo uważano, że białko jest dłuższe na N-końcu i zawiera region bogaty w argininę, ale transkrybowane dowody wskazują na mniejszą otwartą ramkę odczytu, która nie koduje szlaku argininowego. Obecność specyficznej mutacji zmieniającej poprzednio numerowany kodon 50 z ATG na AGG lub usunięcie tego kodonu odnotowano w różnych guzach litych. Dzięki korekcie wielkości białka kodon ten jest obecnie identyfikowany jako kodon inicjujący. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARMET (NP_006001.2, 116 a.a. ~ 185 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DSQICELKYDKQIDLSTVDLKKLRVKELKKILDDWGETCKGCAEKSDYIRKINELMPKYAPKAASARTDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)