Kluczowe dokumenty
SAB1402959
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp779G2333
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1132
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1132
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~107.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAM1(7412)
Opis ogólny
Cząsteczka adhezji komórek naczyniowych 1 (VCAM1) jest aktywowana przez transformujący czynnik wzrostu β-1 (TGF-β1) i należy do nadrodziny immunoglobulin. Białko ulega ekspresji w naczyniach krwionośnych. VCAM1 posiada wiele zewnątrzkomórkowych domen podobnych do immunoglobulin, region transbłonowy i domenę cytoplazmatyczną. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p21.2.
Immunogen
VCAM1 (AAH17276, 1 a.a. ~ 739 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MPGKMVVILGASNILWIMFAASQAFKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEAGKPITVKCSVADVYPFDRLEIDLLKGDHLMKSQEFLEDADRKSLETKSLEVTFTPVIEDIGKVLVCRAKLHIDEMDSVPTVRQAVKELQVYISPKNTVISVNPSTKLQEGGSVTMTCSSEGLPAPEIFWSKKLDNGNLQHLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEGVNLIGKNRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDSVMLTCSVMGCESPSFSWRTQIDSPLSGKVRSEGTNSTLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIEMSGGLVNGSSVTVSCKVPSVYPLDRLEIELLKGETILENIEFLEDTDMKSLENKSLEMTFIPTIEDTGKALVCQAKLHIDDMEFEPKQRQSTQTLYVNVAPRDTTVLVSPSSILEEGSSVNMTCLSQGFPAPKILWSRQLPNGELQPLSENATLTLISTKMEDSGVYLCEGINQAGRSRKEVELIIQVTPKDIKLTAFPSESVKEGDTVIISCTCGNVPETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adhezji komórek naczyniowych 1 (VCAM1) odgrywa rolę w adhezji monocytów, limfocytów, bazofilów i eozynofilów do śródbłonka naczyniowego. Funkcjonuje również w transdukcji sygnału i adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. Białko to zostało powiązane z miażdżycą i reumatoidalnym zapaleniem stawów. VCAM1 jest regulowany w górę w idiopatycznym zwłóknieniu płuc.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pharmacogenomics of Multigenic Diseases: Sex-Specific Differences in
Disease and Treatment Outcome
Julia Pinsonneault
AAPS PharmSci (2003)
Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)--an increasing insight into its role in tumorigenicity and metastasis.
Schlesinger M and Bendas G
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer (2015)
VCAM-1 is a TGF-?1 inducible gene upregulated in idiopathic pulmonary fibrosis.
Agassandian M
Cellular Signalling (2015)
Questions
  1. Is SAB1402959 (Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse) suitable for immunofluorescence?
    1 answer
    1. The suitability of this product for immunofluorescence has not been validated. Please see the link below to another monoclonal VCAM1 antibody (ZRB1132) that may serve as an alternative: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/zrb1132