Kluczowe dokumenty
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
Synonim(y):
NIN1, NINJURIN
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G5, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~33.37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NINJ1(4814)
Opis ogólny
Białko ninjurin jest regulowane w górę po uszkodzeniu nerwów zarówno w neuronach zwoju korzenia grzbietowego, jak i w komórkach Schwanna (Araki i Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). Wykazuje właściwości homofilnej cząsteczki adhezyjnej i promuje wzrost neurytów z pierwotnie hodowanych neuronów zwoju korzenia grzbietowego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)