Kluczowe dokumenty
SAB1400186
Sigma-Aldrich
Anti-NINJ1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NIN1, Anti-NINJURIN
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NINJ1(4814)
Opis ogólny
Białko ninjurin jest regulowane w górę po uszkodzeniu nerwów zarówno w neuronach zwoju korzenia grzbietowego, jak i w komórkach Schwanna (Araki i Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). Wykazuje właściwości homofilnej cząsteczki adhezyjnej i promuje wzrost neurytów z pierwotnie hodowanych neuronów zwoju korzenia grzbietowego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 152 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKAVVEQGPSFAFYVPLVLISISLVLQIGVGVLLIFLVKYDLNNPDKHAKLDFLNNLATGLVFIIVVNIFITAFGVQKPLMAPQQQ.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)