Merck
SAB1402853
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CEACAM6 antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD66c, CEAL, NCA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM6(4680)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Carcinoembryonic antigen (CEA; MIM 114890) is one of the most widely used tumor markers in serum immunoassay determinations of carcinoma. An apparent lack of absolute cancer specificity for CEA probably results in part from the presence in normal and neoplastic tissues of antigens that share antigenic determinants with the 180-kD form of CEA (Barnett et al., 1988 [PubMed 3220478]). For background information on the CEA family of genes, see CEACAM1 (MIM 109770).[supplied by OMIM
Immunogen
CEACAM6 (NP_002474.3, 156 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PVEDKDAVAFTCEPEVQNTTYLWWVNGQSLPVSPRLQLSNGNMTLTLLSVKRNDAGSYECEIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDVPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1