Kluczowe dokumenty
SAB1402739
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CST3 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARMD11, MGC117328
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CST3(1471)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko natywnemu CST3 o pełnej długości.
Nadrodzina cystatyny obejmuje białka, które zawierają wiele sekwencji podobnych do cystatyny. Niektóre z nich są aktywnymi inhibitorami proteaz cysteinowych, podczas gdy inne utraciły lub być może nigdy nie nabyły tej aktywności hamującej. Istnieją trzy rodziny inhibitorów w nadrodzinie, w tym cystatyny typu 1 (stefiny), cystatyny typu 2 i kininogeny. Białka cystatynowe typu 2 są klasą inhibitorów proteinaz cysteinowych występujących w różnych ludzkich płynach i wydzielinach, gdzie wydają się pełnić funkcje ochronne. Locus cystatyny na chromosomie 20 zawiera większość genów i pseudogenów cystatyny typu 2. Gen ten znajduje się w locus cystatyny i koduje najobficiej występujący zewnątrzkomórkowy inhibitor proteaz cysteinowych, który występuje w wysokich stężeniach w płynach biologicznych i ulega ekspresji praktycznie we wszystkich narządach organizmu. Mutacja w tym genie jest związana z angiopatią amyloidową. Ekspresja tego białka w komórkach mięśni gładkich ściany naczyniowej jest znacznie zmniejszona zarówno w zmianach miażdżycowych, jak i tętniakach aorty, co potwierdza jego rolę w chorobach naczyniowych. [dostarczone przez RefSeq
Immunogen
Natywnie oczyszczony ludzki CST3.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)