Kluczowe dokumenty
SAB1402701
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCAT1 antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCT1, DKFZp686E12175, ECA39, MECA39, PNAS-121, PP18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCAT1(586)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytozolową formę enzymu transaminazy aminokwasów rozgałęzionych. Enzym ten katalizuje odwracalną transaminację rozgałęzionych alfa-ketokwasów do rozgałęzionych L-aminokwasów niezbędnych do wzrostu komórek. Dwa różne zaburzenia kliniczne zostały przypisane defektowi transaminacji aminokwasów rozgałęzionych: hiperwalinemia i hiperleucynoizoleucynemia. Ponieważ istnieje również gen kodujący mitochondrialną formę tego enzymu, mutacje w obu genach mogą przyczyniać się do tych zaburzeń. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BCAT1 (AAH33864, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDCSNGCSAECTGEGGSKEVVGTFKAKDLIVTPATILKEKPDPNNLVFGTVFTDHMLTVEWSSEFGWEKPHIKPLQNLSLHPGSSALHYAVELFEGLKAFRGVDNKIRLFQPNLNMDRMYRSAVRATLPVFDKEELLECIQQLVKLDQEWVPYSTSASLYIRPTFIGTEPSLGVKKPTKALLFVLLSPVGPYFSSGTFNPVSLWANPKYVRAWKGGTGDCKMGGNYGSSLFAQCEAVDNGCQQVLWLYGEDHQITEVGTMNLFLYWINEDGEEELATPPLDGIILPGVTRRCILDLAHQWDTELSLFSINLPDFLQFIYF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zaibo Zhang et al.
iScience, 26(9), 107673-107673 (2023-09-14)
Long noncoding RNA (lncRNA) plays crucial roles in the development of gastric cancer (GC); however, studies of their mechanisms of action are needed to determine their clinical value. The aim of this study is to explore the effects and mechanisms