Kluczowe dokumenty
SAB1402649
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIGS antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686K20216, FLJ45226
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.7 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGS(94005)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko biorące udział w biosyntezie kotwicy GPI. Kotwica glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) jest glikolipidem występującym na wielu komórkach krwi i służy do zakotwiczenia białek na powierzchni komórki. Gen ten koduje istotny składnik wielopodjednostkowego enzymu, transamidazy GPI. Transamidaza GPI pośredniczy w kotwiczeniu GPI w retikulum endoplazmatycznym, katalizując przenoszenie w pełni zmontowanych jednostek GPI do białek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PIGS (NP_149975.1, 450 a.a. ~ 518 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GKISNIVIKDDVASEVYKAVAAVQKSAEELASGHLASAFVASQEAVTSSELAFFDPSLHLLYFPDDQK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)