Kluczowe dokumenty
SAB1402378
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNT2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H4-F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMH2, CMPD2, MGC3889, RCM3, TnTC, cTnT
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4-F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT2(7139)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wiążącą tropomiozynę podjednostką kompleksu troponiny, która znajduje się na cienkich włóknach mięśni prążkowanych i reguluje skurcz mięśni w odpowiedzi na zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną kardiomiopatią przerostową, a także z kardiomiopatią rozstrzeniową. Transkrypty tego genu ulegają alternatywnemu splicingowi, co skutkuje wieloma izoformami specyficznymi dla tkanek, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNNT2 (AAH02653, 1 a.a. ~ 268 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSDIEEVVEEYEEQEEAAVEEQEEAAEEDAEAEAETEETRAEEDEEEAKEAEDGPMEESKPKPRSFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQALIEAHFENRKKEEEELVSLKDRIERRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALSNMMHFGYIQKTERKSGKRQTEREKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIYNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)