Kluczowe dokumenty
SAB1402314
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
clone 3G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMT1A, CMT1E, GAS-3, HMSNIA, HNPP, MGC20769, Sp110
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMP22(5376)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko błonowe, które jest głównym składnikiem mieliny w obwodowym układzie nerwowym. Różne mutacje tego genu są przyczyną choroby Charcot-Marie-Tooth typu IA, zespołu Dejerine-Sottas i dziedzicznej neuropatii z podatnością na porażenia ciśnieniowe. Alternatywny splicing tego genu skutkuje trzema wariantami transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PMP22 (AAH19040, 25 a.a. ~ 114 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VSQWIVGNGHATDLWQNCSTSSSGNVHHCFSSSPNEWLQSVQATMILSIIFSILSLFLFFCQLFTLTKGGRFYITGIFQILAGLCVMSAA
Działania biochem./fizjol.
Białko mieliny obwodowej 22 (PMP22) odgrywa istotną rolę w mielinizacji podczas rozwoju nerwów obwodowych. Odgrywa również rolę w interakcjach komórka-komórka, proliferacji komórek, utrzymaniu aksonów oraz określaniu grubości i stabilności mieliny. Aberracje lub mutacje w genie PMP22 prowadzą do dziedzicznych demielinizacyjnych neuropatii obwodowych, takich jak choroba Charcota-Marie-tootha typu IA (CMT1A) i zespół Dejerine-Sottasa. Nadekspresja PMP22 może przyczyniać się do rozwoju przewlekłej białaczki szpikowej (CML).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hypermyelination and demyelinating peripheral neuropathy in Pmp22-deficient mice.
Adlkofer K
Nature Genetics, 11(3), 274-280 (1995)
Dejerine-Sottas syndrome associated with point mutation in the peripheral myelin protein 22 (PMP22) gene.
Roa BB
Nature Genetics, 5(3), 269-273 (1993)
Knockdown of Peripheral Myelin Protein 22 Inhibits the Progression of Chronic Myeloid Leukemia.
Liu H
Oncology Research, 259(65), 259-265 (2014)
Many facets of the peripheral myelin protein PMP22 in myelination and disease.
Naef R and Suter U
Microscopy Research and Technique, 41(5), 359-371 (1998)