Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ETF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETF1(2107)
Opis ogólny
Zakończenie biosyntezy białka i uwolnienie powstającego łańcucha polipeptydowego jest sygnalizowane obecnością kodonu stop w miejscu aminoacylowym rybosomu. Proces zakończenia translacji jest uniwersalny i odbywa się za pośrednictwem czynników uwalniania białek (RF) i GTP. RF klasy 1 rozpoznaje kodon stop i promuje hydrolizę wiązania estrowego łączącego łańcuch polipeptydowy z miejscem peptydylowym tRNA, reakcję katalizowaną w centrum transferazy peptydylowej rybosomu. RF klasy 2, które nie są specyficzne dla kodonów i nie rozpoznają kodonów, stymulują aktywność RF klasy 1 i nadają temu procesowi zależność od GTP. U prokariotów oba RF klasy 1, RF1 i RF2, rozpoznają UAA; jednak UAG i UGA są dekodowane specyficznie odpowiednio przez RF1 i RF2. U eukariontów, eRF1 lub ETF1, funkcjonalny odpowiednik RF1 i RF2, działa jako wszechmocny RF, dekodując wszystkie 3 kodony stop (Frolova et al., 1994 [PubMed 7990965]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
ETF1 (NP_004721.1, 338 a.a. ~ 437 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TEEEKILYLTPEQEKDKSHFTDKETGQEHELIESMPLLEWFANNYKKFGATLEIVTDKSQEGSQFVKGFGIGGILRYRVDFQGMEYQGDDEFFDLDDY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)