Kluczowe dokumenty
SAB1402000
Sigma-Aldrich
Anti-GPR151 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GALR4, GALRL, GPCR, PGR7
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR151(134391)
Powiązane kategorie
Immunogen
GPR151 (NP_919227.2, 1 a.a. ~ 419 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLAAAFADSNSSSMNVSFAHLHFAGGYLPSDSQDWRTIIPALLVAVCLVGFVGNLCVIGILLHNAWKGKPSMIHSLILNLSLADLSLLLFSAPIRATAYSKSVWDLGWFVCKSSDWFIHTCMAAKSLTIVVVAKVCFMYASDPAKQVSIHNYTIWSVLVAIWTVASLLPLPEWFFSTIRHHEGVEMCLVDVPAVAEEFMSMFGKLYPLLAFGLPLFFASFYFWRAYDQCKKRGTKTQNLRNQIRSKQVTVMLLSIAIISALLWLPEWVAWLWVWHLKAAGPAPPQGFIALSQVLMFSISSANPLIFLVMSEEFREGLKGVWKWMITKKPPTVSESQETPAGNSEGLPDKVPSPESPASIPEKEKPSSPSSGKGKTEKAEIPILPDVEQFWHERDTVPSVQDNDPIPWEHEDQETGEGVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonas Broms et al.
The Journal of comparative neurology, 523(3), 359-380 (2014-08-15)
The habenula is a phylogenetically conserved brain structure in the epithalamus. It is a major node in the information flow between fronto-limbic brain regions and monoaminergic brainstem nuclei, and is thus anatomically and functionally ideally positioned to regulate emotional, motivational