Kluczowe dokumenty
SAB1401786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLAMF7 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLAMF7(57823)
Immunogen
SLAMF7 (AAH27867, 1 a.a. ~ 296 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAGSPTCLTLIYILWQLTGSAASGPVKELVGSVGGAVTFPLKSKVKQVDSIVWTFNTTPLVTIQPEGGTIIVTQNRNRERVDFPDGGYSLKLSKLKKNDSGIYYVGIYSSSLQQPSTQEYVLHVYEHLSKPKVTMGLQSNKNGTCVTNLTCCMEHGEEDVIYTWKALGQAANESHNGSILPISWRWGESDMTFICVARNPVSRNFSSPILARKLCEGAADDPDSSMVLLCLPLVPLLLSLFVLGLFLWFLKRERQEENNPKGRSSKYGLLHCGNTEKDGKSPLTAHDARHTKAICL
Działania biochem./fizjol.
SLAMF7 (signaling lymphocytic activation molecule family member 7) zachowuje aktywność limfocytów T CD8+, która jest tracona w toczniu rumieniowatym układowym, promując w ten sposób ich funkcje przeciwwirusowe. SLAMF7 jest uważany za auto-ligand, który ma zdolność identyfikowania innej cząsteczki SLAMF7 jako ligandu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7 Engagement Restores Defective Effector CD8+ T Cell Function in Systemic Lupus Erythematosus.
Comte D
Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.), 69(5), 1035-1044 (2017)
Huaijian Guo et al.
Molecular and cellular biology, 35(1), 41-51 (2014-10-15)
Signaling lymphocytic activation molecule F7 (SLAMF7) is a receptor present on immune cells, including natural killer (NK) cells. It is also expressed on multiple myeloma (MM) cells. This led to development of an anti-SLAMF7 antibody, elotuzumab, showing efficacy against MM.