Kluczowe dokumenty
SAB1401707
Sigma-Aldrich
Anti-PADI3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PAD3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PADI3(51702)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów deiminazy peptydyloargininowej, które katalizują potranslacyjną deiminację białek poprzez przekształcanie reszt argininy w cytruliny w obecności jonów wapnia. Członkowie rodziny mają różne specyficzności substratowe i wzorce ekspresji specyficzne dla tkanek. Enzym typu III moduluje białka strukturalne włosa, takie jak filagryna w mieszku włosowym i trichohialina w wewnętrznej osłonce korzenia, podczas tworzenia mieszków włosowych. Wraz z enzymem typu I, enzym ten może również odgrywać rolę w końcowym różnicowaniu naskórka. Gen ten występuje w klastrze z czterema innymi paralogicznymi genami. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PADI3 (NP_057317.2, 1 a.a. ~ 664 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSLQRIVRVSLEHPTSAVCVAGVETLVDIYGSVPEGTEMFEVYGTPGVDIYISPNMERGRERADTRRWRFDATLEIIVVMNSPSNDLNDSHVQISYHSSHEPLPLAYAVLYLTCVDISLDCDLNCEGRQDRNFVDKRQWVWGPSGYGGILLVNCDRDDPSCDVQDNCDQHVHCLQDLEDMSVMVLRTQGPAALFDDHKLVLHTSSYDAKRAQVFHICGPEDVCEAYRHVLGQDKVSYEVPRLHGDEERFFVEGLSFPDAGFTGLISFHVTLLDDSNEDFSASPIFTDTVVFRVAPWIMTPSTLPPLEVYVCRVRNNTCFVDAVAELARKAGCKLTICPQAENRNDRWIQDEMELGYVQAPHKTLPVVFDSPRNGELQDFPYKRILGPDFGYVTREPRDRSVSGLDSFGNLEVSPPVVANGKEYPLGRILIGGNLPGSSGRRVTQVVRDFLHAQKVQPPVELFVDWLAVGHVDEFLSFVPAPDGKGFRMLLASPGACFKLFQEKQKCGHGRALLFQGVVDDEQVKTISINQVLSNKDLINYNKFVQSCIDWNREVLKRELGLAECDIIDIPQLFKTERKKATAFFPDLVNMLVLGKHLGIPKPFGPIINGCCCLEEKVRSLLEPLGLHCTFIDDFTPYHMLHGEVHCGTNVCRKPFSFKWWNMVP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)