Kluczowe dokumenty
SAB1401676
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADIPOR1 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACDCR1, CGI-45, CGI45, FLJ25385, FLJ42464, PAQR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADIPOR1(51094)
Opis ogólny
Receptory adiponektyny, ADIPOR1 i ADIPOR2 (MIM 607946), służą jako receptory dla globularnej i pełnej długości adiponektyny (MIM 605441) i pośredniczą w zwiększaniu aktywności ligandów AMPK (patrz MIM 602739) i PPAR-alfa (PPARA; MIM 170998), a także utleniania kwasów tłuszczowych i wychwytu glukozy przez adiponektynę (Yamauchi i in., 2003 [PubMed 12802337]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
ADIPOR1 (NP_057083.2, 72 a.a. ~ 136 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QAHHAMEKMEEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)