Kluczowe dokumenty
SAB1401640
Sigma-Aldrich
Anti-IL17C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CX2, IL-17C, MGC126884, MGC138401
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17C(27189)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną pochodzącą z komórek T, która wykazuje podobieństwo sekwencji do IL17. Stwierdzono, że cytokina ta stymuluje uwalnianie czynnika martwicy nowotworów alfa i interleukiny 1 beta z linii komórek monocytarnych. Stwierdzono, że ekspresja tej cytokiny jest ograniczona do aktywowanych limfocytów T. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL17C (NP_037410.1, 1 a.a. ~ 197 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MTLLPGLLFLTWLHTCLAHHDPSLRGHPHSHGTPHCYSAEELPLGQAPPHLLARGAKWGQALPVALVSSLEAASHRGRHERPSATTQCPVLRPEEVLEADTHQRSISPWRYRVDTDEDRYPQKLAFAECLCRGCIDARTGRETAALNSVRLLQSLLVLRRPCSRDGSGLPTPGAFAFHTEFIHVPVGCTCVLPRSV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)