Kluczowe dokumenty
SAB1401533
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SIX2 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIX2(10736)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny genów kręgowców, które kodują białka homologiczne do białka homeobox Drosophila ′sine oculis′. Kodowane białko jest czynnikiem transkrypcyjnym, który, podobnie jak inni członkowie tej rodziny genów, może być zaangażowany w rozwój kończyn lub oczu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SIX2 (AAH24033, 1 a.a. ~ 291 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSMLPTFGFTQEQVACVCEVLQQGGNIERLGRFLWSLPACEHLHKNESVLKAKAVVAFHRGNFRELYKILESHQFSPHNHAKLQQLWLKAHYIEAEKLRGRPLGAVGKYRVRRKFPLPRSIWDGEETSYCFKEKSRSVLREWYAHNPYPSPREKRELTEATGLTTTQVSNWFKNRRQRDRAAEAKERENNENSNSNSHNPLNGSGKSVLGSSEDEKTPSGTPDHSSSSPALLLSPPPPGLPSLHSLGHPPGPSAVPVPVPGGGGADPLQHHHGLQDSILNPMSANLVDLGS
Działania biochem./fizjol.
SIX2 (SIX homeobox 2) jest odpowiedzialny za regulację wzrostu i różnicowania chrząstki w szkielecie endochondralnym. SIX2 uczestniczy również w tworzeniu mięśni szkieletowych czaszkowo-twarzowych. Może zapobiegać nieprawidłowemu opadaniu powiek, osłabiając zdolność mięśnia dźwigacza do kurczenia się. Haploinsuficjencja SIX2 jest powiązana z wrodzonymi wadami kosteczek słuchowych. Mutacja w genie SIX2 jest związana z rozwojem dróg moczowych, nerek, przedniej podstawy czaszki, ścięgien kończyn i tworzeniem zwieracza odźwiernika. Delecja genu może powodować autosomalny dominujący zespół dysplazji czołowo-skroniowej. Mutacja w genie prowadzi do hipodysplazji nerek, a także blastem opornych na chemioterapię.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential regulation of mouse and human nephron progenitors by the Six family of transcriptional regulators.
O'Brien LL
Development, 143(4), 595-608 (2016)
SIX2 haploinsufficiency causes conductive hearing loss with ptosis in humans.
Guan J
Journal of Human Genetics, 61(11), 917-922 (2016)
A new frontonasal dysplasia syndrome associated with deletion of the SIX2 gene.
Hufnagel RB
American Journal of Medical Genetics, 170A(2), 487-491 (2016)
Nils O Lindström et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 29(3), 825-840 (2018-02-17)
The nephron is the functional unit of the kidney, but the mechanism of nephron formation during human development is unclear. We conducted a detailed analysis of nephron development in humans and mice by immunolabeling, and we compared human and mouse