Merck
SAB4200784
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwfibronektynie komórkowej, mysie monoklonalne
clone FN-3E2, hybridoma cell culture supernatant
Synonim(y):
Anti-CIG, Anty-FN, Globulina nierozpuszczalna w zimnie
Wybierz wielkość
100 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FN-3E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~220-260 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, human, mouse
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 1:2,000-1:4,000 using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FN1(2335)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko fibronektynie komórkowej, mysie monoklonalne (mysi izotyp IgM) pochodzi z hybrydomy FN-3E2 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych antygenami uwalnianymi w hodowli z linii komórkowej raka piersi. Fibronektyna (FN), znana również jako globulina nierozpuszczalna na zimno (CIG), jest wielodomenową glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej składającą się z dwóch prawie identycznych polipeptydów związanych disiarczkiem. Fibronektyna 1 jest glikoproteiną kodowaną przez gen FN1. Ulega ekspresji w osoczu i na powierzchni komórek. Jest mapowana na ludzki chromosom 2q35. Fibronektyna komórkowa jest wytwarzana przez różne typy komórek, w tym fibroblasty, komórki śródbłonka, chondrocyty, komórki maziowe i miocyty.
Immunogen
Antygeny uwalniane w hodowli z linii komórkowej raka piersi
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko fibronektynie komórkowej, mysie monoklonalne zostało użyte w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu (220-260 kDa), immunofluorescencji i immunohistochemii.
Przeciwciało przeciwko fibronektynie komórkowej, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Fibronektyna uczestniczy w adhezji komórek, wzroście, migracji, gojeniu ran, krzepnięciu krwi i przerzutach. Mutacje w FN1 powodują glomerulopatię. Odgrywa ważną rolę w przyłączaniu i rozprzestrzenianiu się komórek, kontroli cytoszkieletu komórkowego, morfologii i różnicowaniu. FN1 jest również zaangażowany w tworzenie macierzy zewnątrzkomórkowej, hemostazę i zakrzepicę. Jest wszechobecnym i niezbędnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i odgrywa istotną rolę w mechanizmie naprawy tkanek.
Postać fizyczna
Produkt jest dostarczany w postaci roztworu supernatantu hodowli zawierającego 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący. Produkt zawiera płodową surowicę cielęcą.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The extracellular matrix proteins laminin and fibronectin contain binding domains for human plasminogen and tissue plasminogen activator.
Moser TL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(25), 18917-18923 (1993)
Receptors for cold-insoluble globulin (plasma fibronectin) on human monocytes.
Bevilacqua MP, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 153(1), 42-60 (1981)
Paulina Escandon et al.
International journal of molecular sciences, 23(8) (2022-04-24)
Salivary exosomes have demonstrated vast therapeutic and diagnostic potential in numerous diseases. This study pioneers previously unexplored roles of SE in the context of corneal wound healing by utilizing primary corneal stromal cells from healthy (HCFs), type I diabetes mellitus
Plasma and cellular fibronectin: distinct and independent functions during tissue repair
To WS, et al.
Fibrogenesis & Tissue Repair, 4(1), 21-21 (2011)
Somshuvra Bhattacharya et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 1040-1040 (2020-10-06)
Oxygen deprivation within tumors is one of the most prevalent causes of resilient cancer cell survival and increased immune evasion in breast cancer (BCa). Current in vitro models do not adequately mimic physiological oxygen levels relevant to breast tissue and