Kluczowe dokumenty
SAB1401291
Sigma-Aldrich
Anti-POLH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ16395, FLJ21978, RAD30, RAD30A, XP-V, XPV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLH(5429)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny Y wyspecjalizowanych polimeraz DNA. Kopiuje nieuszkodzone DNA z mniejszą wiernością niż inne polimerazy ukierunkowane na DNA. Jednak dokładnie replikuje DNA uszkodzone przez promieniowanie UV; gdy obecne są dimery tyminy, polimeraza ta wstawia komplementarne nukleotydy do nowo zsyntetyzowanego DNA, omijając w ten sposób uszkodzenie i tłumiąc mutagenny efekt uszkodzenia DNA wywołanego promieniowaniem UV. Uważa się, że polimeraza ta jest zaangażowana w hipermutację podczas rekombinacji przełącznika klasy immunoglobulin. Mutacje w tym genie skutkują XPV, wariantem xeroderma pigmentosum. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLH (NP_006493.1, 1 a.a. ~ 713 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MATGQDRVVALVDMDCFFVQVEQRQNPHLRNKPCAVVQYKSWKGGGIIAVSYEARAFGVTRSMWADDAKKLCPDLLLAQVRESRGKANLTKYREASVEVMEIMSRFAVIERASIDEAYVDLTSAVQERLQKLQGQPISADLLPSTYIEGLPQGPTTAEETVQKEGMRKQGLFQWLDSLQIDNLTSPDLQLTVGAVIVEEMRAAIERETGFQCSAGISHNKVLAKLACGLNKPNRQTLVSHGSVPQLFSQMPIRKIRSLGGKLGASVIEILGIEYMGELTQFTESQLQSHFGEKNGSWLYAMCRGIEHDPVKPRQLPKTIGCSKNFPGKTALATREQVQWWLLQLAQELEERLTKDRNDNDRVATQLVVSIRVQGDKRLSSLRRCCALTRYDAHKMSHDAFTVIKNCNTSGIQTEWSPPLTMLFLCATKFSASAPSSSTDITSFLSSDPSSLPKVPVTSSEAKTQGSGPAVTATKKATTSLESFFQKAAERQKVKEASLSSLTAPTQAPMSNSPSKPSLPFQTSQSTGTEPFFKQKSLLLKQKQLNNSSVSSPQQNPWSNCKALPNSLPTEYPGCVPVCEGVSKLEESSKATPAEMDLAHNSQSMHASSASKSVLEVTQKATPNPSLLAAEDQVPCEKCGSLVPVWDMPEHMDYHFALELQKSFLQPHSSNPQVVSAVSHQGKRNPKSPLACTNKRPRPEGMQTLESFFKPLTH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)