Kluczowe dokumenty
SAB1400438
Sigma-Aldrich
Anti-PEG10 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Edr, Anti-HB-1, Anti-KIAA1051, Anti-MEF3L, Anti-RGAG3
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEG10(23089)
Opis ogólny
Gen ten zawiera dwie nakładające się ramki odczytu tego samego transkryptu kodujące różne izoformy. Krótsza izoforma ma motyw palca cynkowego typu CCHC zawierający sekwencję charakterystyczną dla białek gag większości retrowirusów i niektórych retrotranspozonów i działa częściowo poprzez interakcję z członkami rodziny receptorów TGF-beta. Dłuższa izoforma ma sekwencję konsensusu DSG w miejscu aktywnym domeny proteazy białek pol. Dłuższa izoforma jest wynikiem -1 translacyjnej zmiany ramki, która jest również obserwowana w niektórych retrowirusach. Ekspresja tych dwóch izoform pochodzi wyłącznie z allelu ojcowskiego z powodu imprintingu. Zwiększona ekspresja genu (obserwowana przez wzrost poziomu mRNA) jest związana z rakiem wątrobowokomórkowym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PEG10 (NP_001035242.1, 1 a.a. ~ 325 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTERRRDELSEEINNLREKVMKQSEENNNLQSQVQKLTEENTTLREQVEPTPEDEDDDIELRGAAAAAAPPPPIEEECPEDLPEKFDGNPDMLAPFMAQCQIFMEKSTRDFSVDRVRVCFVTSMMTGRAARWASAKLERSHYLMHNYPAFMMEMKHVFEDPQRREVAKRKIRRLRQGMGSVIDYSNAFQMIAQDLDWNEPALIDQYHEGLSDHIQEELSHLEVAKSLSALIGQCIHIERRLARAAAARKPRSPPRALVLPHIASHHQVDPTEPVGGARMRLTQEEKERRRKLNLCLYCGTGGHYADNCPAKASKSSPAGNSPAPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)