Przejdź do
MABS1966
Przeciwciało anty-PEG, klon 6.3
clone 6.3, from mouse
Synonim(y):
Polyethylene Glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
726,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6.3, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
726,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6.3, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1κ
target post-translational modification
unmodified
General description
Glikole polietylenowe (PEG) są nietoksycznymi, nienaładowanymi, hydrofilowymi polimerami o długim łańcuchu i dużej objętości wykluczenia w roztworze wodnym. Kowalencyjne przyłączanie PEG jest powszechnie stosowane do modyfikacji białek i leków, co może zwiększyć ich biodostępność i zmniejszyć immunogenność oraz degradację proteolityczną. Klon 6.3 wykazuje wysokie powinowactwo i wiąże szkielet PEG i może być stosowany jako przeciwciało wykrywające do ilościowego oznaczania PEG. Wiąże się z mniejszym epitopem szkieletu PEG w porównaniu z innymi przeciwciałami. Ponieważ wiąże się z mniejszym epitopem PEG (~750 Da), nie jest kompatybilny z detergentami zawierającymi szkielet tlenku etylenu, takimi jak Tween 20. Zamiast tego 0,05% CHAPS jest bardziej odpowiednim detergentem podczas stosowania tego przeciwciała.
Immunogen
PEG sprzężony z beta-glukuronidazą E.coli.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PEG w zastosowaniach ELISA (Tung, H.Y., et. al. (2015). Mol Cancer Ther. 14(6):1317-26).
Anti-PEG, klon 6.3, nr kat. MABS1966, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białka sprzężone z PEG i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 6.3 specyficznie wykrywa białka sprzężone z glikolem polietylenowym (PEG).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS z 0,04% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by ELISA in Immobilized PEG (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG).
ELISA Analysis: 5 µg/mL of Immobilized PEG (10K-PEG, 3K-PEG, and 2K-mPEG) were detected with this antibody.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1214MABF154B880126C
description
clone 6.3, from mouse
description
clone RM105, from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 53-6.7, from rat, PE
description
Avanti Research - A Croda Brand 880126C
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
-
clone
6.3, monoclonal
clone
RM105, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
clone
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
-
isotype
IgG1κ
isotype
IgG
isotype
IgG2aκ
isotype
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
-
packaging
antibody small pack of 25 μg
packaging
-
packaging
antibody small pack of 25 μg
packaging
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg), pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg), pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)