Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB1400121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HDAC1 antibody produced in mouse
clone 5C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686H12203, Anti-GON10, Anti-HD1, Anti-RPD3, Anti-RPD3L1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1231
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1231
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
Opis ogólny
Deacetylaza histonowa 1 (HDAC1) ulega ekspresji głównie w jądrze komórkowym. Należy do klasy I deacetylaz histonowych, a kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1p35.2.
Immunogen
HDAC1 (AAH00301, 1 a.a. ~ 482 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAQTQGTRRKVCYYYDGDVGNYYYGQGHPMKPHRIRMTHNLLLNYGLYRKMEIYRPHKANAEEMTKYHSDDYIKFLRSIRPDNMSEYSKQMQRFNVGEDCPVFDGLFEFCQLSTGGSVASAVKLNKQQTDIAVNWAGGLHHAKKSEASGFCYVNDIVLAILELLKYHQRVLYIDIDIHHGDGVEEAFYTTDRVMTVSFHKYGEYFPGTGDLRDIGAGKGKYYAVNYPLRDGIDDESYEAIFKPVMSKVMEMFQPSAVVLQCGSDSLSGDRLGCFNLTIKGHAKCVEFVKSFNLPMLMLGGGGYTIRNVARCWTYETAVALDTEIPNELPYNDYFEYFGPDFKLHISPSNMTNQNTNEYLEKIKQRLFENLRMLPHAPGVQMQAIPEDAIPEESGDEDEDDPDKRISICSSDKRIACEEEFSDSEEEGEGGRKNSSNFKKAKRVKTEDEKEKDPEEKKEVTEEEKTKEEKPEAKGVKEEVKLA
Działania biochem./fizjol.
Deacetylaza histonowa 1 (HDAC1) jest czynnikiem epigenetycznym. Jest częścią wrodzonej odpowiedzi przeciwwirusowej. Białko to odgrywa rolę w naprawie DNA, splicingu, regulacji ekspresji genów i podziale komórek. Deacetyluje reszty lizyny histonów H3 i H4. Wykazano, że HDAC1 odgrywa rolę w różnych nowotworach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DNA copy number profiling reveals different patterns of chromosomal instability within colorectal cancer according to the age of onset
Maria Arriba
Molecular Carcinogenesis (2015)
Histone deacetylase HDAC1 expression correlates with the progression and prognosis of lung cancer: A meta-analysis.
Cao LL
Medicine (2017)
Influenza A Virus Dysregulates Host Histone Deacetylase 1 That Inhibits Viral Infection in Lung Epithelial Cells.
Nagesh PT and Husain M
Journal of Virology (2016)