Kluczowe dokumenty
SAB1400116
Sigma-Aldrich
Anti-GPI antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AMF, Anti-GNPI, Anti-NLK, Anti-PGI, Anti-PHI, Anti-SA-36
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPI(2821)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny GPI, której członkowie kodują wielofunkcyjne białka izomerazy fosfoglukozy zaangażowane w szlaki energetyczne. Białko kodowane przez ten gen jest dimerycznym enzymem, który katalizuje odwracalną izomeryzację glukozo-6-fosforanu i fruktozo-6-fosforanu. Białko to pełni różne funkcje wewnątrz i na zewnątrz komórki. W cytoplazmie produkt genu bierze udział w glikolizie i glukoneogenezie, podczas gdy poza komórką działa jako czynnik neurotroficzny dla neuronów rdzeniowych i czuciowych. Defekty tego genu są przyczyną niesferocytarnej niedokrwistości hemolitycznej, a ciężki niedobór enzymu może być związany z wodogłowiem płodowym, natychmiastową śmiercią noworodka i zaburzeniami neurologicznymi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GPI (NP_000166.2, 1 a.a. ~ 558 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAALTRDPQFQKLQQWYREHRSELNLRRLFDANKDRFNHFSLTLNTNHGHILVDYSKNLVTEDVMRMLVDLAKSRGVEAARERMFNGEKINYTEGRAVLHVALRNRSNTPILVDGKDVMPEVNKVLDKMKSFCQRVRSGDWKGYTGKTITDVINIGIGGSDLGPLMVTEALKPYSSGGPRVWYVSNIDGTHIAKTLAQLNPESSLFIIASKTFTTQETITNAETAKEWFLQAAKDPSAVAKHFVALSTNTTKVKEFGIDPQNMFEFWDWVGGRYSLWSAIGLSIALHVGFDNFEQLLSGAHWMDQHFRTTPLEKNAPVLLALLGIWYINCFGCETHAMLPYDQYLHRFAAYFQQGDMESNGKYITKSGTRVDHQTGPIVWGEPGTNGQHAFYQLIHQGTKMIPCDFLIPVQTQHPIRKGLHHKILLANFLAQTEALMRGKSTEEARKELQAAGKSPEDLERLLPHKVFEGNRPTNSIVFTKLTPFMLGALVAMYEHKIFVQGIIWDINSFDQWGVELGKQLAKKIEPELDGSAQVTSHDASTNGLINFIKQQREARVQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)