Kluczowe dokumenty
SAB1307196
Sigma-Aldrich
ANTI-KCNJ6 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK2, KATP2, KCNJ6, KCNJ7
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48451 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ6(3763)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiyong Li et al.
International heart journal, 60(1), 168-174 (2018-11-06)
C-type natriuretic peptide (CNP) hyperpolarizes and relaxes the smooth muscle of blood vessels. We investigated whether G-protein-gated inwardly-rectifying K+ channels (GIRK) and large-conductance calcium-activated K+ channels (BKCa channels) were involved in CNP-evoked vasodilatation in human arteries. Isometric tension in human
Krystian A Kozek et al.
ACS chemical neuroscience, 10(1), 358-370 (2018-08-24)
G protein-gated, inwardly rectifying, potassium (GIRK) channels are important regulators of cellular excitability throughout the body. GIRK channels are heterotetrameric and homotetrameric combinations of the Kir3.1-4 (GIRK1-4) subunits. Different subunit combinations are expressed throughout the central nervous system (CNS) and