Kluczowe dokumenty
SAB1307178
Sigma-Aldrich
ANTI-GSDMA(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GSDM, GSDM1, GSDMA, Gasdermin-1, Gasdermin-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49365 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSDMA(284110)
Opis ogólny
Gasdermin A (GSDMA) znajduje się w 17q21.1 na ludzkim chromosomie. Jej masa cząsteczkowa wynosi 49 kDa. GSDMA jest zlokalizowana w komórkach dołkowych nabłonka żołądka.
Działania biochem./fizjol.
Gasdermin A (GSDMA) odgrywa główną rolę w regulacji czynnika wzrostu guza β (TGF-β) i indukuje apoptozę. Mutacja w tym genie prowadzi do gruczolakoraka żołądka.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GSDMA (gasdermin A)
Saeki N and Sasaki H
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
Yingwei Zhu et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 12(2), 653-664 (2021-04-25)
Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is an inflammatory disease with severe outcomes. Hepatocyte death, including apoptosis, necrosis, and pyroptosis, has been implicated in pathophysiology of NASH. Pyroptosis is mediated by inflammasome activation pathways including caspase-1-mediated canonical signaling pathway and caspase-11-mediated noncanonical signaling